주요 문서
ENAH961CD4E1
Enamine
2-(1,3,5-triazin-2-yl)ethan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
125.13
MDL number:
Iupac Name
2-(1,3,5-triazin-2-yl)ethanol
Inchi Code
1S/C5H7N3O/c9-2-1-5-7-3-6-4-8-5/h3-4,9H,1-2H2
InChI key
LBWCDROIOCXGGV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3402210
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3402210
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)