주요 문서
ENAH961CD467
Enamine
6-hydroxycyclohex-1-ene-1-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
123.15
MDL number:
Iupac Name
6-hydroxy-1-cyclohexene-1-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H9NO/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h3,7,9H,1-2,4H2
InChI key
JGQMBKRQLBWMKJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7055747
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7055747
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)