주요 문서
ENAH961CD40E
Enamine
1-ethynyl-1-(methylsulfanyl)cyclopropane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
112.2
MDL number:
Iupac Name
(1-ethynylcyclopropyl)(methyl)sulfane
Inchi Code
1S/C6H8S/c1-3-6(7-2)4-5-6/h1H,4-5H2,2H3
InChI key
CLWMJIMPXKPCJT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27737153
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27737153
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)