주요 문서
ENAH961CD3D8
Enamine
5-(propan-2-yl)pyridine-3-carbaldehyde hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
185.65
MDL number:
Iupac Name
5-isopropylnicotinaldehyde hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11NO.ClH/c1-7(2)9-3-8(6-11)4-10-5-9;/h3-7H,1-2H3;1H
InChI key
ROKFAYOOUHWDRJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736223
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736223
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)