주요 문서
ENAH95E741BC
Enamine
3-(chlorosulfonyl)-4-propylbenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
262.71
MDL number:
Iupac Name
3-(chlorosulfonyl)-4-propylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H11ClO4S/c1-2-3-7-4-5-8(10(12)13)6-9(7)16(11,14)15/h4-6H,2-3H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
DSJOMBVIOURQLS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27685312
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27685312
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)