주요 문서
ENAH95E7414C
Enamine
3-(piperidin-4-yloxy)propanamide dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
245.15
MDL number:
Iupac Name
3-(piperidin-4-yloxy)propanamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2O2.2ClH/c9-8(11)3-6-12-7-1-4-10-5-2-7;;/h7,10H,1-6H2,(H2,9,11);2*1H
InChI key
LBTQJFLCMMSKBF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27115044
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27115044
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)