주요 문서
ENAH95E73F91
Enamine
5-ethoxy-2-nitrobenzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
192.17
MDL number:
Iupac Name
5-ethoxy-2-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C9H8N2O3/c1-2-14-8-3-4-9(11(12)13)7(5-8)6-10/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
FKHDQGBZQJRJNV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2716385
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2716385
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)