주요 문서
ENAH95E73F1A
Enamine
1-aminopropane-2-sulfonyl fluoride hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
177.63
MDL number:
Iupac Name
1-aminopropane-2-sulfonyl fluoride hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H8FNO2S.ClH/c1-3(2-5)8(4,6)7;/h3H,2,5H2,1H3;1H
InChI key
HPXUUESHNXFART-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27158461
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27158461
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)