주요 문서
ENAH95E73F17
Enamine
2-fluoropyrimidine-4-sulfonyl fluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
180.13
MDL number:
Iupac Name
2-fluoropyrimidine-4-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C4H2F2N2O2S/c5-4-7-2-1-3(8-4)11(6,9)10/h1-2H
InChI key
BOYUCPXBOPTRAK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27158289
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27158289
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)