주요 문서
ENAH95E73EE0
Enamine
2-[(2S)-pyrrolidin-2-yl]acetamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
164.63
MDL number:
Iupac Name
(S)-2-(pyrrolidin-2-yl)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12N2O.ClH/c7-6(9)4-5-2-1-3-8-5;/h5,8H,1-4H2,(H2,7,9);1H/t5-;/m0./s1
InChI key
MSHUUCQYNRTNIL-JEDNCBNOSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27686733
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27686733
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)