주요 문서
ENAH95E73E97
Enamine
[1-(trifluoromethyl)cyclopropyl]methanethiol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
156.17
MDL number:
Iupac Name
(1-(trifluoromethyl)cyclopropyl)methanethiol
Inchi Code
1S/C5H7F3S/c6-5(7,8)4(3-9)1-2-4/h9H,1-3H2
InChI key
DLMAZYNZDMSGGI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27149746
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27149746
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)