주요 문서
ENAH95E73CD2
Enamine
7-chloro-4H,5H-naphtho[1,2-d][1,3]thiazol-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
236.72
MDL number:
Iupac Name
7-chloro-4,5-dihydronaphtho[1,2-d]thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C11H9ClN2S/c12-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9-10(8)14-11(13)15-9/h2-3,5H,1,4H2,(H2,13,14)
InChI key
ISEZUHGOSOOAMZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10004836
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10004836
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)