주요 문서
ENAH95E73C62
Enamine
2-(6-fluoropyridin-2-yl)propan-1-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
154.19
MDL number:
Iupac Name
2-(6-fluoropyridin-2-yl)propan-1-amine
Inchi Code
1S/C8H11FN2/c1-6(5-10)7-3-2-4-8(9)11-7/h2-4,6H,5,10H2,1H3
InChI key
IAJPZGDSMSJCPM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6842623
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6842623
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)