주요 문서
ENAH95E73C2D
Enamine
(1R,5S,6R)-bicyclo[3.1.0]hexan-6-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
133.62
MDL number:
Iupac Name
(1R,5S,6r)-bicyclo[3.1.0]hexan-6-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11N.ClH/c7-6-4-2-1-3-5(4)6;/h4-6H,1-3,7H2;1H/t4-,5+,6+;
InChI key
GMUSZZUZWUXLCP-PVURPDDASA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7588785
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7588785
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)