주요 문서
ENAH95E73C0B
Enamine
(3-methyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl)methanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
165.65
MDL number:
Iupac Name
(3-methyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H7N3S.ClH/c1-3-6-4(2-5)8-7-3;/h2,5H2,1H3;1H
InChI key
AKWIKJSMSVUVSY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-20879954
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-20879954
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)