주요 문서
ENAH95E73C09
Enamine
3-cyclopropyloxan-3-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
177.67
MDL number:
Iupac Name
3-cyclopropyltetrahydro-2H-pyran-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c9-8(7-2-3-7)4-1-5-10-6-8;/h7H,1-6,9H2;1H
InChI key
WYLWHYLXTSLSTA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27145007
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27145007
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)