주요 문서
ENAH95E73BCE
Enamine
7-methoxy-4lambda6-thia-5-azaspiro[2.5]octane-4,4-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.25
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
7-methoxy-4-thia-5-azaspiro[2.5]octane 4,4-dioxide
Inchi Code
1S/C7H13NO3S/c1-11-6-4-7(2-3-7)12(9,10)8-5-6/h6,8H,2-5H2,1H3
InChI key
CBYBZSLCGAYPBV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27103702
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27103702
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)