주요 문서
ENAH95E73BAB
Enamine
tert-butyl N-[(3R)-2,6-dioxopiperidin-3-yl]carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
228.25
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl (R)-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H16N2O4/c1-10(2,3)16-9(15)11-6-4-5-7(13)12-8(6)14/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,15)(H,12,13,14)/t6-/m1/s1
InChI key
TUGRLMXVKASPTN-ZCFIWIBFSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7201276
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7201276
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)