주요 문서
ENAH95E73B93
Enamine
4-(1,3-dioxolan-2-yl)benzene-1-carboximidamide; acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
252.27
MDL number:
Iupac Name
4-(1,3-dioxolan-2-yl)benzenecarboximidamide acetate
Inchi Code
1S/C10H12N2O2.C2H4O2/c11-9(12)7-1-3-8(4-2-7)10-13-5-6-14-10;1-2(3)4/h1-4,10H,5-6H2,(H3,11,12);1H3,(H,3,4)
InChI key
IKVQFXVKNBORDF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
CC(=O)O
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12482545
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12482545
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)