주요 문서
ENAH95E73AFD
Enamine
3-methylnaphthalen-2-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
193.68
MDL number:
Iupac Name
3-methyl-2-naphthalenamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H11N.ClH/c1-8-6-9-4-2-3-5-10(9)7-11(8)12;/h2-7H,12H2,1H3;1H
InChI key
VBKWOFQKNFMGPR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8113851
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8113851
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)