주요 문서
ENAH95E73AFA
Enamine
2-(3,4,5-trifluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
225.64
MDL number:
Iupac Name
2-(3,4,5-trifluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10F3N.ClH/c1-9(2,13)5-3-6(10)8(12)7(11)4-5;/h3-4H,13H2,1-2H3;1H
InChI key
BDUBJQHMTQTTRB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27148764
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27148764
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)