주요 문서
ENAH95E73AD5
Enamine
1-(4-ethyl-1,2-oxazol-3-yl)methanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
162.62
MDL number:
Iupac Name
(4-ethylisoxazol-3-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10N2O.ClH/c1-2-5-4-9-8-6(5)3-7;/h4H,2-3,7H2,1H3;1H
InChI key
NUYDPOLICUZPJU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27149567
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27149567
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)