주요 문서
ENAH95E739E6
Enamine
(2-chloro-5-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
208.09
MDL number:
Iupac Name
(2-chloro-5-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10ClNO.ClH/c1-11-7-2-3-8(9)6(4-7)5-10;/h2-4H,5,10H2,1H3;1H
InChI key
LBYGLODTZSZWCM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7905482
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7905482
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)