주요 문서
ENAH95E737EB
Enamine
7-methyl-8-oxa-2-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.7
MDL number:
Iupac Name
7-methyl-8-oxa-2-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO.ClH/c1-8-6-9(3-5-11-8)2-4-10-7-9;/h8,10H,2-7H2,1H3;1H
InChI key
UFVBTEQQGACZEI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27149992
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27149992
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)