주요 문서
ENAH95E737B3
Enamine
6-chloro-2-methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
196.63
MDL number:
Iupac Name
6-chloro-2-methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Inchi Code
1S/C10H9ClO2/c1-13-9-4-6-2-3-7(11)5-8(6)10(9)12/h2-3,5,9H,4H2,1H3
InChI key
GCSPXADYWNDENA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26863309
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26863309
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)