주요 문서
ENAH95E7378F
Enamine
1-(3-chloro-5-methylphenyl)ethan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
168.62
MDL number:
Iupac Name
1-(3-chloro-5-methylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H9ClO/c1-6-3-8(7(2)11)5-9(10)4-6/h3-5H,1-2H3
InChI key
MXOVFHVTKQDYHA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2967112
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2967112
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)