주요 문서
ENAH95E73727
Enamine
4-oxo-3-azabicyclo[3.3.1]nonane-1-carboxylic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
219.67
MDL number:
mp
154-155
Iupac Name
4-oxo-3-azabicyclo[3.3.1]nonane-1-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13NO3.ClH/c11-7-6-2-1-3-9(4-6,5-10-7)8(12)13;/h6H,1-5H2,(H,10,11)(H,12,13);1H
InChI key
DDVXXRHKPJUZII-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27148727
Melting Point
154-155
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27148727
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)