주요 문서
ENAH95E7371D
Enamine
1-(2,5-difluoropyridin-4-yl)ethan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
157.12
MDL number:
Iupac Name
1-(2,5-difluoropyridin-4-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C7H5F2NO/c1-4(11)5-2-7(9)10-3-6(5)8/h2-3H,1H3
InChI key
KGSNALFRDQIXHF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2911890
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2911890
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)