주요 문서
ENAH95E73394
Enamine
3-{1-[(tert-butoxy)carbonyl]-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl}furan-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
293.32
MDL number:
Iupac Name
3-(1-(tert-butoxycarbonyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)furan-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H19NO5/c1-15(2,3)21-14(19)16-7-4-10(5-8-16)11-6-9-20-12(11)13(17)18/h4,6,9H,5,7-8H2,1-3H3,(H,17,18)
InChI key
JILKUQSRLUWODS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27108288
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27108288
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)