주요 문서
ENAH95E732AB
Enamine
rac-methyl (1R,2S,5S)-3-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
205.68
MDL number:
Iupac Name
methyl (1S,2R,5R)-3-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15NO2.ClH/c1-12-9(11)8-7-3-2-6(4-7)5-10-8;/h6-8,10H,2-5H2,1H3;1H/t6-,7+,8-;/m1./s1
InChI key
ZCMQXRMHSQAZMI-ARIDFIBWSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27102247
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27102247
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)