주요 문서
ENAH95E7300F
Enamine
methyl 4-(chlorosulfonyl)hexanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
228.7
MDL number:
Iupac Name
methyl 4-(chlorosulfonyl)hexanoate
Inchi Code
1S/C7H13ClO4S/c1-3-6(13(8,10)11)4-5-7(9)12-2/h6H,3-5H2,1-2H3
InChI key
ZMGZSFGSSMAWSI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27159036
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27159036
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)