주요 문서
ENAH95E72FDE
Enamine
tert-butyl N-[(2-amino-3-chlorophenyl)methyl]carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
256.73
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl (2-amino-3-chlorobenzyl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H17ClN2O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-7-8-5-4-6-9(13)10(8)14/h4-6H,7,14H2,1-3H3,(H,15,16)
InChI key
BHNIKXZNBMEXDY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7277668
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7277668
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)