주요 문서
ENAH95E72E68
Enamine
4-bromo-2-(ethylsulfanyl)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
232.14
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-2-(ethylsulfanyl)aniline
Inchi Code
1S/C8H10BrNS/c1-2-11-8-5-6(9)3-4-7(8)10/h3-5H,2,10H2,1H3
InChI key
ODWZDTCURCVUQH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6768824
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6768824
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)