주요 문서
ENAH95E72DEA
Enamine
1,4-dichloro-5-methylphthalazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
213.07
MDL number:
Iupac Name
1,4-dichloro-5-methylphthalazine
Inchi Code
1S/C9H6Cl2N2/c1-5-3-2-4-6-7(5)9(11)13-12-8(6)10/h2-4H,1H3
InChI key
SYLVRLGENAJCHB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4263610
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4263610
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)