주요 문서
ENAH95E72DCD
Enamine
4-bromo-6-fluoro-2-methyl-2H-indazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.05
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-6-fluoro-2-methyl-2H-indazole
Inchi Code
1S/C8H6BrFN2/c1-12-4-6-7(9)2-5(10)3-8(6)11-12/h2-4H,1H3
InChI key
HCVQZTGIWWBSRK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19584843
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19584843
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)