주요 문서
ENAH95E72CE8
Enamine
4-bromo-3,5-bis(difluoromethyl)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
272.04
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-3,5-bis(difluoromethyl)aniline
Inchi Code
1S/C8H6BrF4N/c9-6-4(7(10)11)1-3(14)2-5(6)8(12)13/h1-2,7-8H,14H2
InChI key
QDHMUDIERZHLQN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27112678
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27112678
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)