주요 문서
ENAH95E72CD9
Enamine
ethyl 2-amino-5,5-dimethylhexanoate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
223.74
MDL number:
Iupac Name
ethyl 2-amino-5,5-dimethylhexanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H21NO2.ClH/c1-5-13-9(12)8(11)6-7-10(2,3)4;/h8H,5-7,11H2,1-4H3;1H
InChI key
NVVHVAZSVVZUFZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27192902
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27192902
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)