주요 문서
ENAH95E72B65
Enamine
2-(2-methylazetidin-2-yl)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
129.16
MDL number:
Iupac Name
2-(2-methylazetidin-2-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H11NO2/c1-6(2-3-7-6)4-5(8)9/h7H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
InChI key
RQTWJKPILUJGHX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27108737
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27108737
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)