주요 문서
ENAH95E72B59
Enamine
2-[3-(2-aminoethyl)phenyl]acetic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
215.68
MDL number:
Iupac Name
2-(3-(2-aminoethyl)phenyl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO2.ClH/c11-5-4-8-2-1-3-9(6-8)7-10(12)13;/h1-3,6H,4-5,7,11H2,(H,12,13);1H
InChI key
ZWXFOHWYCQVCOD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8775272
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8775272
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)