주요 문서
ENAH95E72B15
Enamine
3-(2-amino-1,1-difluoroethyl)benzoic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
237.63
MDL number:
Iupac Name
3-(2-amino-1,1-difluoroethyl)benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9F2NO2.ClH/c10-9(11,5-12)7-3-1-2-6(4-7)8(13)14;/h1-4H,5,12H2,(H,13,14);1H
InChI key
OORSDKZMZDAKOS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27148502
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27148502
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)