주요 문서
ENAH95E729D2
Enamine
methyl 2-[4-(2-bromoethoxy)phenyl]acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
273.13
MDL number:
Iupac Name
methyl [4-(2-bromoethoxy)phenyl]acetate
Inchi Code
1S/C11H13BrO3/c1-14-11(13)8-9-2-4-10(5-3-9)15-7-6-12/h2-5H,6-8H2,1H3
InChI key
NCEPIIRKXIJJJM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130946
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130946
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)