주요 문서
ENAH95E72968
Enamine
4-(propa-1,2-dien-1-yl)piperidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
123.2
MDL number:
Iupac Name
4-(propa-1,2-dien-1-yl)piperidine
Inchi Code
1S/C8H13N/c1-2-3-8-4-6-9-7-5-8/h3,8-9H,1,4-7H2
InChI key
DFBQZWCXLFMEEB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27144378
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27144378
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)