주요 문서
ENAH95E72960
Enamine
(2E)-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enenitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
197.16
MDL number:
Iupac Name
(2E)-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-propenenitrile
Inchi Code
1S/C10H6F3N/c11-10(12,13)9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-14/h1-5,7H/b4-2+
InChI key
AQKTWIMZLCJHDR-DUXPYHPUSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-21910963
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-21910963
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)