주요 문서
ENAH95E7293D
Enamine
spiro[azetidine-3,2'-chromene] hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
209.68
MDL number:
Iupac Name
spiro[azetidine-3,2'-chromene] hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H11NO.ClH/c1-2-4-10-9(3-1)5-6-11(13-10)7-12-8-11;/h1-6,12H,7-8H2;1H
InChI key
SSCBFTLTKWPVSD-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27685021
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27685021
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)