주요 문서
ENAH95E7291E
Enamine
(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
125.21
MDL number:
Iupac Name
(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H15N/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2,8H,3-6,9H2,1H3
InChI key
LHGHNEHPQHQYTL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7123712
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7123712
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)