주요 문서
ENAH95E7286A
Enamine
4-(2-amino-1,1-difluoroethoxy)-3-methylbenzoic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
267.66
MDL number:
Iupac Name
4-(2-amino-1,1-difluoroethoxy)-3-methylbenzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11F2NO3.ClH/c1-6-4-7(9(14)15)2-3-8(6)16-10(11,12)5-13;/h2-4H,5,13H2,1H3,(H,14,15);1H
InChI key
JWAYNKROMAMALI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27194055
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27194055
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)