주요 문서
ENAH95E726C2
Enamine
tert-butyl 7-hydroxy-4-azaspiro[2.5]octane-4-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
227.3
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 7-hydroxy-4-azaspiro[2.5]octane-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H21NO3/c1-11(2,3)16-10(15)13-7-4-9(14)8-12(13)5-6-12/h9,14H,4-8H2,1-3H3
InChI key
VMNNSPNZFMIABL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477499
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477499
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)