주요 문서
ENAH95E7267E
Enamine
rac-(1R,3S)-3-(aminomethyl)cyclohexan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
129.2
MDL number:
Iupac Name
(1S,3R)-3-(aminomethyl)cyclohexan-1-ol
Inchi Code
1S/C7H15NO/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h6-7,9H,1-5,8H2/t6-,7+/m1/s1
InChI key
WFTIZANRIDXCBN-RQJHMYQMSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7340365
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7340365
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)