주요 문서
ENAH95E724B9
Enamine
(3-methoxy-1,2-thiazol-4-yl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
145.18
MDL number:
Iupac Name
(3-methoxyisothiazol-4-yl)methanol
Inchi Code
1S/C5H7NO2S/c1-8-5-4(2-7)3-9-6-5/h3,7H,2H2,1H3
InChI key
IGHDEPKRYUEXKO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5235961
픽토그램
FlameExclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5235961
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)