주요 문서
ENAH9453E354
Enamine
1-ethoxy-2-isocyanoethane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
99.13
MDL number:
Iupac Name
1-ethoxy-2-isocyanoethane
Inchi Code
1S/C5H9NO/c1-3-7-5-4-6-2/h3-5H2,1H3
InChI key
QMYVYGTXJJWLLK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7037917
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7037917
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)